Ácido 3-aminoftalico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1516-1G A1516-5G
TCIAA1516-1GEA 35 EUR
TCIAA1516-1G TCIAA1516-5G
Ácido 3-aminoftalico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-aminoftalico
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Núm. CAS: 5434-20-8
EINECS: 226-595-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e039f47e1b17d68c2bdc3e09438c2ec589cb699&vid=5e039f47e1b17d68c2bdc3e09438c2ec589cb699&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity