4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(1-Benzyl-4-piperidyl)ethylamine
A1517-25G A1517-5G
TCIAA1517-25GEA 506 EUR
TCIAA1517-25G TCIAA1517-5G
4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine
Formula: C₁₄H₂₂N₂
MW: 218,34 g/mol
Número MDL: MFCD02093423
Núm. CAS: 86945-25-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %