4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1520-25G A1520-5G
TCIAA1520-25GEA 72 EUR
TCIAA1520-25G TCIAA1520-5G
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Formula: C₅H₆ClN₃O
Número MDL: MFCD00233535
Núm. CAS: 5734-64-5
EINECS: 410-050-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C