1,3-Adamantanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1531-25G
A1531-5G
TCIAA1531-25GEA
150
EUR
TCIAA1531-25G
TCIAA1531-5G
1,3-Adamantanediol ≥98.0% (por GC)
1,3-Adamantanediol
Formula:
C₁₀H₁₆O₂ Pto. de fusión: 258°C |
Número MDL:
MFCD00154013 Núm. CAS: 5001-18-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |