2-Ethylphenyl acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic Acid 2-Ethylphenyl Ester
A1549-25G A1549-5G
TCIAA1549-25GEA 155 EUR
TCIAA1549-25G TCIAA1549-5G
2-Ethylphenyl acetate ≥97.0% (por GC)
2-Ethylphenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.20 g/mol
Número MDL: MFCD02093429
Núm. CAS: 3056-59-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %