4-Vinylphenyl acetate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acetic Acid 4-Vinylphenyl Ester, 4-Acetoxystyrene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
A1551-25G A1551-5G
TCIAA1551-25GEA 87 EUR
TCIAA1551-25G TCIAA1551-5G
4-Vinylphenyl acetate ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Vinylphenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00075734
Núm. CAS: 2628-16-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %