2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1560-25G A1560-5G
TCIAA1560-25GEA 51 EUR
TCIAA1560-25G TCIAA1560-5G
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
Formula: C₅H₈N₄O
Número MDL: MFCD00052764
Núm. CAS: 1668-54-8
EINECS: 216-790-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency