4-Amino-N-methylphthalimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1561-25G
A1561-5G
TCIAA1561-25GEA
110
EUR
TCIAA1561-25G
TCIAA1561-5G
4-Amino-N-methylphthalimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Amino-N-methylphthalimide
Formula:
C₉H₈N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00012081 Núm. CAS: 2307-00-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 244.0 to 248.0 deg-C |