1-Acetyladamantane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1571-25G A1571-5G
TCIAA1571-25GEA 166 EUR
TCIAA1571-25G TCIAA1571-5G
1-Acetyladamantane ≥98.0% (por GC)
1-Acetyladamantane
Formula: C₁₂H₁₈O
Número MDL: MFCD00074739
Núm. CAS: 1660-04-4
EINECS: 216-761-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity