2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 2-Amino-5-bromothiazole HBr
A1573-25G A1573-5G
TCIAA1573-25GEA 91 EUR
TCIAA1573-25G TCIAA1573-5G
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Formula: C₃H₃BrN₂S
MW: 259.95 g/mol
Número MDL: MFCD00012712
Núm. CAS: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 157.0 to 163.0 deg-C