Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1574-25G A1574-5G
TCIAA1574-25GEA 255 EUR
TCIAA1574-25G TCIAA1574-5G
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD00957246
Núm. CAS: 57414-85-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %