Azobenzene-4,4'-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Azodibenzoyl Dichloride, Azobenzene-4,4'-dicarbonyl Dichloride
A1575-1G A1575-5G
TCIAA1575-1GEA 98 EUR
TCIAA1575-1G TCIAA1575-5G
Azobenzene-4,4'-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Azobenzene-4,4'-dicarbonyl dichloride
Formula: C₁₄H₈Cl₂N₂O₂
MW: 307,13 g/mol
Número MDL: MFCD00053223
Núm. CAS: 10252-29-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C