(R)-4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1576-1G
A1576-5G
TCIAA1576-1GEA
63
EUR
TCIAA1576-1G
TCIAA1576-5G
(R)-4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-4-Amino-2-methyl-1-butanol
Formula:
C₅H₁₃NO MW: 103,17 g/mol Pto. Ebullición: 80°C |
Número MDL:
MFCD03093614 Núm. CAS: 88390-32-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +14.0 to +15.0 deg (neat) |