4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1577-25G A1577-5G
TCIAA1577-25GEA 136 EUR
TCIAA1577-25G TCIAA1577-5G
4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2-methyl-1-butanol
Formula: C₅H₁₃NO
Número MDL: MFCD03093615
Núm. CAS: 44565-27-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %