Dimethyl azobenzene-4,4'-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1581-1G
A1581-5G
TCIAA1581-1GEA
103
EUR
TCIAA1581-1G
TCIAA1581-5G
Dimethyl azobenzene-4,4'-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl azobenzene-4,4'-dicarboxylate
Formula:
C₁₆H₁₄N₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00496622 Núm. CAS: 5320-91-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 238.0 to 243.0 deg-C |