Tributirato de glicerol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tributyrin, Glyceryl tributyrate, Glycerol tributyrate, Propane-1,2,3-triyl tributyrate
150881000 150882500 150880010
ACRO150881000EA 39.6 EUR
ACRO150881000 ACRO150882500 ACRO150880010
Tributirato de glicerol 97%
Tributirato de glicerol
Formula: C₁₅H₂₆O₆
Pto. Ebullición: 305…310 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 1,0335 g/cm³
Pto. de inflamación: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009392
Núm. CAS: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Índice Merck: 12,09750
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤70 APHA
Identification Passes test
Specific gravity (20°C) 1.032 to 1.035