Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1596-1G A1596-5G
TCIAA1596-1GEA 77 EUR
TCIAA1596-1G TCIAA1596-5G
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₄
Número MDL: MFCD00496621
Núm. CAS: 586-91-4
EINECS: 209-589-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %