Azobenzene-3,3'-dicarboxylic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Azobenzene-3,3'-dicarboxylic Acid, 3,3'-Azodibenzoic Acid, 3,3'-Azodibenzoic acid, 3,3'-(Diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid
A1598-1G A1598-5G
TCIAA1598-1GEA 106 EUR
TCIAA1598-1G TCIAA1598-5G
Azobenzene-3,3'-dicarboxylic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Azobenzene-3,3'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₄
MW: 270,24 g/mol
Número MDL: MFCD03844759
Núm. CAS: 621-18-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %