Aminoferrocene ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ferrocenylamine
A1601-100MG A1601-1G
TCIAA1601-100MGEA 64 EUR
TCIAA1601-100MG TCIAA1601-1G
Aminoferrocene ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Aminoferrocene
Formula: C₁₀H₂FeN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03844760
Núm. CAS: 1273-82-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %