Diethoxymethyl acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic Acid Diethoxymethyl Ester
A1608-25G A1608-5G
TCIAA1608-25GEA 174 EUR
TCIAA1608-25G TCIAA1608-5G
Diethoxymethyl acetate ≥97.0% (por GC)
Diethoxymethyl acetate
Formula: C₇H₁₄O₄
MW: 162.19 g/mol
Pto. de inflamación: 27°C
Número MDL: MFCD00009229
Núm. CAS: 14036-06-7
EINECS: 237-873-4
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %