Tributirato de glicerol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Tributyrin, Glyceryl tributyrate, Glycerol tributyrate, Propane-1,2,3-triyl tributyrate
A11830.30
A11830.18
A11830.0B
A11830.30EA
75.9
EUR
A11830.30
A11830.18
A11830.0B
Tributirato de glicerol ≥98%
Tributirato de glicerol
Purity: 98%
CAS No.: 60-01-5
Molecular Formula: C15H26O6
Formula Weight: 302.37
Flash Point: 174°(345°F)
Refractive Index: 1.4358
Melting Point: -75°
Boiling Point: 307-308°
Beilstein Reference: 1714746
Merck Reference: 14,9620
MDL No.: MFCD00009392
Formula:
C₁₅H₂₆O₆ MW: 302,37 g/mol Pto. Ebullición: 307…308 °C Pto. de fusión: –75 °C Densidad: 1,032 Pto. de inflamación: 174 °C (345 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009392 Núm. CAS: 60-01-5 EINECS: 200-451-5 Índice Merck: 14,9620 |