Trimethylsilylmethyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Trimethylsilyl)methyl acetate, Acetic Acid Trimethylsilylmethyl Ester
A1613-25G
A1613-5G
TCIAA1613-25GEA
110
EUR
TCIAA1613-25G
TCIAA1613-5G
Trimethylsilylmethyl acetate ≥98.0% (por GC)
Trimethylsilylmethyl acetate
Formula:
C₆H₁₄O₂Si MW: 146.26 g/mol Pto. Ebullición: 137°C Pto. de inflamación: 20°C |
Número MDL:
MFCD00009650 Núm. CAS: 2917-65-9 EINECS: 220-849-2 UN: 3272 ADR: 3 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |