2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A1616-1G
A1616-5G
TCIAA1616-1GEA
70
EUR
TCIAA1616-1G
TCIAA1616-5G
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (by HPLC)
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl azide
Formula:
C₁₄H₂₀N₄O₈ Pto. de fusión: 167°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00216968 Núm. CAS: 6205-69-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -43.0 to -48.0 deg (C=1,chloroform) |