4-Amino-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A1618-25G A1618-5G
TCIAA1618-25GEA 116 EUR
TCIAA1618-25G TCIAA1618-5G
4-Amino-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Amino-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidine
Formula: C₁₄H₂₂N₂O
Número MDL: MFCD01631147
Núm. CAS: 85098-70-0
EINECS: 285-422-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %