(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, (1S,2R)-(-)-cis-1-Aminoindan-2-ol
A1624-1G A1624-5G
TCIAA1624-1GEA 31 EUR
TCIAA1624-1G TCIAA1624-5G
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149.19 g/mol
Número MDL: MFCD00216655
Núm. CAS: 126456-43-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -45.0 deg (C=1, MeOH)