1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydro-1-acetylquinoline
A1641-25G A1641-5G
TCIAA1641-25GEA 118 EUR
TCIAA1641-25G TCIAA1641-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (por GC)
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Pto. Ebullición: 295°C
Número MDL: MFCD01195305
Núm. CAS: 4169-19-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %