4-Acetamido-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A1654-25G
A1654-5G
TCIAA1654-25GEA
209
EUR
TCIAA1654-25G
TCIAA1654-5G
4-Acetamido-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Acetamido-1-benzylpiperidine
Formula:
C₁₄H₂₀N₂O Pto. de fusión: 140°C |
Número MDL:
MFCD00247343 Núm. CAS: 50534-23-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 139.0 to 143.0 deg-C |