4-(4-Aminophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Thiomorpholinoaniline 1',1'-Dioxide, 4-(4-Aminophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)aniline
A1669-1G
A1669-5G
TCIAA1669-1GEA
77
EUR
TCIAA1669-1G
TCIAA1669-5G
4-(4-Aminophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Aminophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂S MW: 226,29 g/mol |
Número MDL:
MFCD06797046 Núm. CAS: 105297-10-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 192.0 to 197.0 deg-C |
Solubility in hot Acetonitrile | almost transparency |