2-Methoxybutyl acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic Acid 2-Methoxybutyl Ester
A1675-25G A1675-5G
TCIAA1675-25GEA 401 EUR
TCIAA1675-25G TCIAA1675-5G
2-Methoxybutyl acetate ≥97.0% (por GC)
2-Methoxybutyl acetate
Formula: C₇H₁₄O₃
Número MDL: MFCD06797047
Núm. CAS: 1173168-18-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %