4-Methoxybutyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic Acid 4-Methoxybutyl Ester
A1676-1G A1676-5G
TCIAA1676-1GEA 32 EUR
TCIAA1676-1G TCIAA1676-5G
4-Methoxybutyl acetate ≥98.0% (por GC)
4-Methoxybutyl acetate
Formula: C₇H₁₄O₃
MW: 146.19 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Número MDL: MFCD06797048
Núm. CAS: 15057-11-1
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %