2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A1678-1G A1678-5G
TCIAA1678-1GEA 85 EUR
TCIAA1678-1G TCIAA1678-5G
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (by HPLC)
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl azide
Formula: C₂₉H₃₂N₄O₅
MW: 516,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06797049
Núm. CAS: 214467-60-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +8.0 deg (C=1, CHCl3)