1,3,5-Adamantanetriol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Adamantane-1,3,5-triol, 1,3,5-Trihydroxyadamantane
A1682-250MG A1682-5G
TCIAA1682-250MGEA 19 EUR
TCIAA1682-250MG TCIAA1682-5G
1,3,5-Adamantanetriol ≥97.0% (por GC)
1,3,5-Adamantanetriol
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Número MDL: MFCD08276262
Núm. CAS: 99181-50-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency