1-Adamantyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
A1706-1G A1706-5G
TCIAA1706-1GEA 116 EUR
TCIAA1706-1G TCIAA1706-5G
1-Adamantyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
1-Adamantyl isocyanate
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,247 g/mol
Número MDL: MFCD00134405
Núm. CAS: 4411-25-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C