Adamantan-1-yl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic acid Adamantan-1-yl ester, 1-Acryloyloxyadamantane
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
A1735-1G A1735-5G
TCIAA1735-1GEA 86 EUR
TCIAA1735-1G TCIAA1735-5G
Adamantan-1-yl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Adamantan-1-yl acrylate
Formula: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Número MDL: MFCD18072700
Núm. CAS: 121601-93-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C