9-Aminoanthracene ≥96.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-Anthramine
A1748-100MG A1748-1G A1748-5G
TCIAA1748-100MGEA 51 EUR
TCIAA1748-100MG TCIAA1748-1G TCIAA1748-5G
9-Aminoanthracene ≥96.0% (by GC, total nitrogen)
9-Aminoanthracene
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Pto. de fusión: 170°C
Número MDL: MFCD00452690
Núm. CAS: 779-03-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %