2-Amino-6-cloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1756-25G A1756-5G
TCIAA1756-25GEA 74 EUR
TCIAA1756-25G TCIAA1756-5G
2-Amino-6-cloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Amino-6-cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Número MDL: MFCD00044350
Núm. CAS: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C