4-(2-Aminoethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(1,1-Dioxothiomorpholino)ethylamine
A1803-1G A1803-5G
TCIAA1803-1GEA 82 EUR
TCIAA1803-1G TCIAA1803-5G
4-(2-Aminoethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Aminoethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula: C₆H₁₄N₂O₂S
MW: 178,25 g/mol
Pto. Ebullición: 182°C
Núm. CAS: 89937-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=122cc41b0dc0766b899102178d70d0d8078bc7cf&vid=122cc41b0dc0766b899102178d70d0d8078bc7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C