4-(3-Aminopropyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(1,1-Dioxothiomorpholino)propylamine
A1804-1G A1804-5G
TCIAA1804-1GEA 62 EUR
TCIAA1804-1G TCIAA1804-5G
4-(3-Aminopropyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(3-Aminopropyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula: C₇H₁₆N₂O₂S
MW: 192,28 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Núm. CAS: 90000-25-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %