2,3-Anthracenedicarboxylic anhydride ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1834-100MG
A1834-500MG
TCIAA1834-100MGEA
100
EUR
TCIAA1834-100MG
TCIAA1834-500MG
2,3-Anthracenedicarboxylic anhydride ≥93.0% (por GC)
2,3-Anthracenedicarboxylic anhydride
Formula:
C₁₆H₈O₃ |
Núm. CAS:
6812-14-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 93.0 % |