2-Acetamido-6-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Acetamido-6-nitrobenzoic Acid, 2'-Carboxy-3'-nitroacetanilide, N-Acetyl-6-nitroanthranilic acid, 2-(Acetylamino)-6-nitrobenzoic Acid, N-Acetyl-6-nitroanthranilic Acid
A1841-5G
A1841-1G
TCIAA1841-5GEA
124
EUR
TCIAA1841-5G
TCIAA1841-1G
2-Acetamido-6-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Acetamido-6-nitrobenzoic acid
Formula:
C₉H₈N₂O₅ |
Número MDL:
MFCD08276267 Núm. CAS: 73721-78-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |