2-Anthraceneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Anthraceneboronic acid, Anthracen-2-ylboronic acid, 2-Anthraceneboronic Acid
A1843-1G
A1843-5G
TCIAA1843-1GEA
97
EUR
TCIAA1843-1G
TCIAA1843-5G
2-Anthraceneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Anthraceneboronic acid
Formula:
C₁₄H₁₁BO₂ MW: 222,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD07784001 Núm. CAS: 141981-64-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |