1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1845-25G
A1845-250G
TCIAA1845-25GEA
22
EUR
TCIAA1845-25G
TCIAA1845-250G
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00044905 Núm. CAS: 67914-60-7 EINECS: 267-744-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 184.0 to 188.0 deg-C |