2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Acetyl-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 2-Acetyldimedone
A1853-1G A1853-5G
TCIAA1853-1GEA 44 EUR
TCIAA1853-1G TCIAA1853-5G
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Número MDL: MFCD00467663
Núm. CAS: 1755-15-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C