2-Aminophenyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminodiphenyl Sulphide, 2-(Phenylthio)aniline
A1856-25G A1856-500G A1856-100G
TCIAA1856-25GEA 24 EUR
TCIAA1856-25G TCIAA1856-500G TCIAA1856-100G
2-Aminophenyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Formula: C₁₂H₁₁NS
MW: 201,29 g/mol
Pto. Ebullición: 258°C
Número MDL: MFCD00190139
Núm. CAS: 1134-94-7
EINECS: 413-030-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C