4-Acetamidopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(Pyridin-4-yl)acetamide, N-(4-Pyridyl)acetamide
A1883-25G A1883-5G
TCIAA1883-25GEA 198 EUR
TCIAA1883-25G TCIAA1883-5G
4-Acetamidopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Acetamidopyridine
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Número MDL: MFCD00720126
Núm. CAS: 5221-42-1
EINECS: 226-018-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency