4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1901-25G A1901-5G
TCIAA1901-25GEA 189 EUR
TCIAA1901-25G TCIAA1901-5G
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₈ClN₃
Número MDL: MFCD00191727
Núm. CAS: 2858-20-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C