1-Aminohydantoin hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Aminohydantoin Hydrochloride, 1-Aminohydantoin HCl, 1-Amino-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
A1902-25G A1902-5G
TCIAA1902-25GEA 137 EUR
TCIAA1902-25G TCIAA1902-5G
1-Aminohydantoin hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Aminohydantoin hydrochloride
Formula: C₃H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 203°C
Número MDL: MFCD02181047
Núm. CAS: 2827-56-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %