2-Acetamidopyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1911-1G A1911-5G
TCIAA1911-1GEA 43 EUR
TCIAA1911-1G TCIAA1911-5G
2-Acetamidopyridine ≥98.0% (por GC)
2-Acetamidopyridine
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Número MDL: MFCD00023423
Núm. CAS: 5231-96-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C