N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Acetamidocyclohexanone
A1929-25G A1929-5G
TCIAA1929-25GEA 47 EUR
TCIAA1929-25G TCIAA1929-5G
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide ≥98.0% (por GC)
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Formula: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Número MDL: MFCD03703462
Núm. CAS: 27514-08-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C