Albendazole ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester, Methyl [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate
A1943-25G A1943-5G
TCIAA1943-25GEA 81 EUR
TCIAA1943-25G TCIAA1943-5G
Albendazole ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Albendazole
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₂S
MW: 265,33 g/mol
Pto. de fusión: 210°C
Número MDL: MFCD00083232
Núm. CAS: 54965-21-8
EINECS: 259-414-7
Índice Merck: 14,00210
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %